Learn More
Ácido xenazoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xenazoic Acid |
| CAS | 1174-11-4 |
| Fórmula molecular | C23H21NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | p-[(alpha-Ethoxy-p-Phenylphenacyl)Amino]Benzoic Acid, CV 58903, NSC 43842, NSC 58991, NSC 59182, SKF 8318, Xanalamine, Xenalamine, Xenovis, 4-[(2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1-Ethoxy-2-Oxoethyl)Amino]-Benzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21NO4/c1-2-28-22(24-20-14-12-19(13-15-20)23(26)27)21(25)18-10-8-17(9-11-18)16-6-4-3-5-7-16/h3-15,22,24H,2H2,1H3,(H,26,27) |
| SMILES | CCOC(Nc1ccc(cc1)C(=O)O)C(=O)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[[1-etoxi-2-oxo-2-(4-fenilfenil)etil]amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 375.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.1471 |