Learn More
XEN907, MedChemExpress
Código de producto. 16460448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16460448 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16460448 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19958
MedChemExpress XEN907 is a potent and spirooxindole blocker of NaV1.7, with an IC50 of 3 nM. XEN907 also inhibits CYP3A4 in a recombinant human enzyme assay. XEN907 can be used for the research of pain.
XEN907 is a potent and spirooxindole blocker of NaV1.7, with an IC50 of 3 nM. XEN907 also inhibits CYP3A4 in a recombinant human enzyme assay. XEN907 can be used for the research of pain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XEN907
CAS 912656-34-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21NO4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (284.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C12COC3=C1C=C(OCO4)C4=C3)N(CCCCC)C5=C2C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 351.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.4
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation