Learn More
XEN445, MedChemExpress
Código de producto. 16481277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481277 50 mg 50 miligramos
16467767 5 mg 5 miligramos
16445786 100 mg 100 miligramos
16415048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12246
MedChemExpress XEN445 is a potent and selective EL inhibitor(IC50=0.237 uM), that showed good ADME and PK properties, and demonstrated in vivo efficacy in raising plasma HDLc concentrations in mice.
XEN445 is a potent and selective EL inhibitor(IC50=0.237 uM), that showed good ADME and PK properties, and demonstrated in vivo efficacy in raising plasma HDLc concentrations in mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XEN445
Forma física Solid
CAS 1515856-92-4
Color Light Brown to Black
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17F3N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1N2C[C@@H](OCC3=NC=CC=C3)CC2
Peso molecular (g/mol) 366.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.33
Porcentaje de pureza 95.09%