Learn More
Diclorhidrato de XE 991, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | XE 991 Dihydrochloride |
| CAS | 122955-13-9 |
| Fórmula molecular | C26H20N2O • 2(HCl) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | DR 960418, XE 991, 10,10-Bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H20N2O.2ClH/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25;;/h1-16H,17-18H2;2*1H |
| SMILES | O=C1C2=C(C(CC3=CC=NC=C3)(C4=CC=CC=C41)CC5=CC=NC=C5)C=CC=C2.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | diclorhidrato de 10,10-bis(piridin-4-ilmetil)antraceno-9(10H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 449.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.12 |