Learn More
Lovibond™ Espectrofotómetro XD7500 UV-Visible
Código de producto. 15954442
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Espectrofotometría
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
15954442 Espectrofotometría cada uno
1 options
Código de producto. 15954442 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 71307500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para análisis rutinarios y espectrales
El XD 7500 es un espectrofotómetro de última generación. Muchas sutilezas técnicas, como el reconocimiento automático de pruebas mediante código de barras o más de 150 métodos Lovibond™ preprogramados, lo hacen ideal para el análisis rutinario o espectral.
La tecnología más reciente
Los espectrofotómetros XD 7000 y XD 7500 están equipados con tecnología de haz de referencia VIS, respectivamente UV/VIS.
Reconocimiento automático de pruebas
Cada uno de los más de 150 métodos Lovibond™ preprogramados se reconoce por código de barras y el tipo de cubeta.
Garantía de calidad analítica
Los procedimientos estándar para la garantía de calidad analítica respaldan la verificación del fotómetro, el sistema general (incluida la metodología química) y la verificación de los efectos de matriz.
Niveles de seguridad integrados
Los dispositivos admiten la asignación de contraseñas y la asignación de hasta tres niveles de derechos diferentes.
Funciones adicionales
Medición de la transmisión y absorción, barrido espectral, análisis cinéticos, así como la creación de métodos definidos por el usuario.
Interfaces para el procesamiento de datos
¿Desea procesar sus datos? Con Ethernet, USB B, USB A para memoria externa, teclado, escáner de códigos de barras e impresora; hay disponibles diferentes versiones.
Especificaciones
Pantalla Pantalla gráfica a color de 7 pulg y alto contraste
Fuente de luz Flash de xenón
Ancho de banda espectral De 190 nm a 1100 nm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotometría
Diseño óptico Monocromador de rejilla con haz de referencia y divisor de haz después de la ranura de salida
Trayectoria óptica Entre 10 y 50 mm
Intervalo fotométrico De -3,3 A a +3,3 A
Exactitud de la longitud de onda ± 1 nm