Learn More
XCT790, MedChemExpress
Descripción
XCT-790 is a potent and selective inverse agonist for ERRα with an IC50 value of 0.37 μM. XCT-790 induces cell death in chemotherapeutic resistant cancer cells. XCT-790 (Compound 12) is inactive against ERRγ and the estrogen receptors ERα and ERβ.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | XCT790 |
| CAS | 725247-18-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H13F9N4O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (27.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=NN=C(C(F)(F)F)S1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(OCC3=C(C(F)(F)F)C=C(C(F)(F)F)C=C3)C(OC)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 596.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596.42 |
| Mostrar más |