Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas XCHANGE™ para su uso con MEPS BINS
Código de producto. 15219273
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15219273 250 μl cada uno
15289263 100 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219273 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 2928600
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con émbolo con punta de PTFE
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Para uso con CTC PAL-xt
Inyecciones precisas y reproducibles con jeringas XCHANGE diseñadas específicamente para aplicaciones MEPS
Especificaciones
Material PTFE (émbolo)
Diámetro exterior (métrico) Cilindro de jeringa de 6,7 mm
Volumen (métrico) 250 μl