Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa CTC PAL-XT XCHANGE™ para LC
Código de producto. 15279273
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Diámetro interior (métrico):
0,17 mm
0,375 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15279273 1 ml 0,375 mm cada uno
15259273 500 μl 0,375 mm cada uno
15209273 100 μl 0,17 mm cada uno
15239273 250 μl 0,375 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15279273 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 2928830
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El conocimiento y la experiencia que se emplean en la fabricación de una jeringa SGE ofrecen un rendimiento excepcional y una calidad superior
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
Especificaciones
Descripción Jeringa CTC PAL-XT para LC
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,375 mm
Diámetro interior (métrico) 0,375 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,71 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,71 mm
Para utilizar con (aplicación) Para manipulación de líquidos y LC
Tipo de producto punta LC
Volumen (métrico) 1 ml
Estilo de punta de aguja LC