Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa CTC PAL-XT XCHANGE™ para GC
Código de producto. 15229273
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
250 μl
1 ml
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15229273 250 μl 0,15 mm cada uno
15269273 1 ml 0,32 mm cada uno
15299263 100 μl 0,15 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15229273 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 2928610
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El conocimiento y la experiencia que se emplean en la fabricación de una jeringa SGE ofrecen un rendimiento excepcional y una calidad superior.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
Especificaciones
Descripción JERINGA CTC PAL-XT
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro interior (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Para cromatografía de gases, manipulación de líquidos
Volumen (métrico) 250 μl
Estilo de punta de aguja Cono