Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL-xt XCHANGE™
Código de producto. 15279263
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,63 mm
0,71 mm
Material:
Metal (émbolo)
PTFE (émbolo)
Punta de PTFE (émbolo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior de la aguja (métrico) Material Tamaño de la unidad
15279263 50 μl 0,71 mm Punta de PTFE (émbolo) cada uno
15249263 25 μl 0,63 mm PTFE (émbolo) cada uno
15259263 25 μl 0,71 mm Punta de PTFE (émbolo) cada uno
15219263 10 μl 0,63 mm Metal (émbolo) cada uno
15229263 10 μl 0,71 mm Metal (émbolo) cada uno
15239263 10 μl 0,63 mm PTFE (émbolo) cada uno
15269263 50 μl 0,63 mm Punta de PTFE (émbolo) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15279263 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 2928430
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Permite añadir patrones internos sin contaminación cruzada
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Disponible con émbolo totalmente metálico o con punta de PTFE
Especificaciones
Material Punta de PTFE (émbolo)
Descripción Jeringa para muestreador automático
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,17 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,71 mm
Volumen (métrico) 50 μl
Estilo de punta de aguja LC