Learn More
Tocris Bioscience™ XCC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18064222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18064222 50 mg 50 miligramos
18035602 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18064222 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4220/50
Adenosine receptor antagonist
Adenosine receptor antagonist (Ki values are 42, 68 and 1130 nM for A1, A2B and A2A receptors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96865-83-7
Fórmula molecular C19H22N4O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XCC
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.4
Pureza >98%
Peso molecular 386.408