Learn More
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/μl)
Código de producto. 10501041 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
3000 unidades
5 x 1.500 unidades
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
3000 unidades
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10501041 1500 U 1500 unidades
10511041 5 x 1.500 unidades paquete de 5
10880591 3000 unidades 3000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10501041 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0681
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Corte en los sitios T^CTAGA con la enzima de restricción XbaI, que funciona mejor a 37 °C °en el tampón Tango.
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Cantidad 1500 U
Tipo de producto XbaI