Learn More
XAV 939, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5,7,8-Tetrahydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one |
| CAS | 284028-89-3 |
| Fórmula molecular | C14H11F3N2OS |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | XAV 939, NVP-XAV 939 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11F3N2OS/c15-14(16,17)9-3-1-8(2-4-9)12-18-11-5-6-21-7-10(11)13(20)19-12/h1-4H,5-7H2,(H,18,19,20) |
| SMILES | Oc1nc(nc2CCSCc12)c3ccc(cc3)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(trifluorometil)fenil]-7,8-dihidro-5H-tiopirano[4,3-d]pirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 312.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.0544 |