Learn More
XAV-939, MedChemExpress
Código de producto. 16446646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16446646 100 mg 100 miligramos
16446328 10 mg 10 miligramos
16441166 200 mg 200 miligramos
16408917 5 mg 5 miligramos
16402447 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16446646
Marca: Medchem Express HY15147
MedChemExpress XAV-939 is a potent tankyrase inhibitor that targets Wnt/β-catenin signaling. XAV-939 stabilizes axin by inhibiting tankyrase 1 and tankyrase 2 (IC50s of 5 and 2 nM, respectively), thereby stimulating β-catenin degradation. XAV939 binds tightly to the catalytic (PARP) domains of TNKS1 and TNKS2 (Kds of 99 and 93 nM, respectively).
XAV-939 is a potent tankyrase inhibitor that targets Wnt/β-catenin signaling. XAV-939 stabilizes axin by inhibiting tankyrase 1 and tankyrase 2 (IC50s of 5 and 2 nM, respectively), thereby stimulating β-catenin degradation. XAV939 binds tightly to the catalytic (PARP) domains of TNKS1 and TNKS2 (Kds of 99 and 93 nM, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XAV-939
Forma física Solid
CAS 284028-89-3
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11F3N2OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (80.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(CSCC2)=C2N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)N1
Peso molecular (g/mol) 312.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.31
Porcentaje de pureza 95.0%