Learn More
Xanthidrol, TRC
Código de producto. 30451246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451246 2.5 g 2.50 g
30449388 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30451246 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCX7436502.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Xanthydrol
CAS 90-46-0
Fórmula molecular C13 H10 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 9H-Xanthen-9-ol, 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthydrol, NSC 4038
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
SMILES OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
Nombre IUPAC 9H-xanteno-9-ol
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0681