Learn More
Xanthidrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xanthydrol |
| CAS | 90-46-0 |
| Fórmula molecular | C13 H10 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 9H-Xanthen-9-ol, 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthydrol, NSC 4038 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H |
| SMILES | OC1c2ccccc2Oc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9H-xanteno-9-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0681 |