Learn More
Xanthidrol, TRC
Código de producto. 30455875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30455875 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30455875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX7436501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthydrol
CAS 90-46-0
Fórmula molecular C13 H10 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 9H-Xanthen-9-ol, 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthydrol, NSC 4038
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
SMILES OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
Nombre IUPAC 9H-xanteno-9-ol
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0681