Learn More
Xantidrol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425553 25 g 25 g
11415553 5 g 5 g
11435553 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13476.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90-46-0 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Useful in tests for urea
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-46-0
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.221
Número MDL MFCD00005057
Clave InChI JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
PubChem CID 72861
Nombre IUPAC 9H-xanteno-9-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthydrol
Punto de fusión 122°C to 126°C
Cantidad 25 g
Beilstein 10395
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza ≥98%