Learn More
Xanthurenic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16439376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW014666
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthurenic acid
CAS 59-00-7
Color Deep Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H7NO4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 8.93 mg/mL (43.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=NC2=C(O)C=CC=C2C(O)=C1)O
Peso molecular (g/mol) 205.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.17
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism