Learn More
Ácido xanturénico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xanthurenic acid 3,5,6,7-d4 |
| CAS | 1329611-28-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H3 N O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3,5,6,7-Tetradeuterio-4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, Xanthurenic acid-d4, Xanthurenic acid 3,5,6,7-D4, 4,8-Dihydroxy-2-quinolinecarboxylic-3,5,6,7-d4 acid, 4,8-Dihydroxy-3,5,6,7-d4-quinaldic acid, 8-Hydroxykynurenic acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(O)c2nc(C(=O)O)c([2H])c(O)c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,5,6,7-tetradeuterio-4,8-dihidroxiquinolina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 209.19 |
| Mostrar más |