Learn More
Xantoxol, TRC
Código de producto. 30455293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455293 250 mg 250 miligramos
30454060 1 g 1 g
30453484 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX742500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2009-24-7
Fórmula molecular C11 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 202.16
Sinónimo 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-hydroxy-, 5-Benzofuranacrylic acid, 6,7-dihydroxy-, δ-lactone (7CI), Xanthotoxol (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6,7-dihydroxy-5-benzofuranyl)-, δ-lactone, 8-Hydroxypsoralen, 9-Hydroxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, NSC 401269, Psoralen, 8-hydroxy-
Nombre IUPAC 9-hidroxifuro[3,2-g]cromeno-7-uno
SMILES Oc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthotoxol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6O4/c12-8-2-1-6-5-7-3-4-14-10(7)9(13)11(6)15-8/h1-5,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0266