Learn More
Xanthotoxol, MedChemExpress
Código de producto. 16487796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487796 100 mg 100 miligramos
16473947 50 mg 50 miligramos
16428028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY30152
MedChemExpress Xanthotoxol (8-Hydroxypsoralen) is a biologically active linear furocoumarin, shows strong pharmacological activities as anti-inflammatory, antioxidant, 5-HT antagonistic, and neuroprotective effects.
Xanthotoxol (8-Hydroxypsoralen) is a biologically active linear furocoumarin, shows strong pharmacological activities as anti-inflammatory, antioxidant, 5-HT antagonistic, and neuroprotective effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthotoxol
CAS 2009-24-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H6O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 8-Hydroxypsoralen
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (494.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(C(C=C1)=C2)=C(O)C3=C2C=CO3
Peso molecular (g/mol) 202.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.16
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation