Learn More
Xantosina dihidratada, TRC
Código de producto. 17904275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17904275 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17904275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX7421001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthosine Dihydrate
CAS 5968-90-1
Fórmula molecular C10 H12 N4 O6 . 2 H2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,9-Dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purine-2,6-dione Dihydrate, Xanthine Riboside Dihydrate;9-β-D-Ribofuranosylxanthine Dihydrate, NSC 18930 Dihydrate, Xanthine-9 β-D-Ribofuranoside Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O6.2H2O/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18;;/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19);2*1H2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMILES O.O.OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-3H-purina-2,6-diona; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 320.256
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0968