Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xantosina dihidrato, 99 %
Código de producto. 15636804 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15636804 1 g 1 g
15646804 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15636804 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 207630010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5968-90-1 | C10H12N4O6·2H2O | 320.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5968-90-1
Fórmula molecular C10H12N4O6·2H2O
Peso molecular (g/mol) 320.26
Clave InChI AQQAMLPKPXTPOL-GWTDSMLYSA-N
Sinónimo xanthosine dihydrate, unii-1u62i480sp, 9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purine-2,6-diol dihydrate, xanthosine, dihydrate, xanthosine dihydrate mi, xanthosine,dihydrate, 9-beta-d-ribofuranosyl xanthine dihydrate, 9-, a-d-ribofuranosylxanthine, xanthosine, dihydrate 8ci,9ci
PubChem CID 91886582
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purina-2,6-diona; hidrato
SMILES C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)NC(=O)NC2=O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthosine dihydrate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,10065
Condición de rotación específica −53.00 (22.00°C c=8, 0.3N NaOH)
Rotación específica -53
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.26
Porcentaje de pureza 99%