Learn More
MedChemExpress Xanthosine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 284.23 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 95.0% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (117.26 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 146-80-5 |