Learn More
Xantosina-13C5, TRC
Código de producto. 30456087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30456087 10 mg
30451079 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX74210210MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146-80-5
Fórmula molecular C10 H12 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 284.23
Sinónimo 3,9-Dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purine-2,6-dione, 2,3-Dihydro-2-oxoinosine
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il]purina-2,6-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(O)nc(O)nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthosine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O6/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0757