Learn More
Xantorrizol, TRC
Código de producto. 30449239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30449239 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30449239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX74205050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthorrhizol
CAS 30199-26-9
Fórmula molecular C15 H22 O
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O/c1-11(2)6-5-7-12(3)14-9-8-13(4)15(16)10-14/h6,8-10,12,16H,5,7H2,1-4H3/t12-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)c1ccc(C)c(O)c1
Nombre IUPAC 2-metil-5-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 218.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1671
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.