Learn More
Xanthorrhizol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xanthorrhizol |
| CAS | 30199-26-9 |
| Fórmula molecular | C15 H22 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O/c1-11(2)6-5-7-12(3)14-9-8-13(4)15(16)10-14/h6,8-10,12,16H,5,7H2,1-4H3/t12-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=C(C)C)c1ccc(C)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 218.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1671 |