Learn More
Xanthopterina Hidrato, TRC
Código de producto. 30456298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456298 250 mg -
30452175 100 mg 100 miligramos
30452515 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX742003250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5979-01-1
Fórmula molecular C6H5N5O2 . H2O
Sinónimo 2-Amino-4,6-pteridinediol Hydrate
Nombre IUPAC 2-amino-1,5-dihidropteridina-4,6-diona; hidratar
SMILES O.NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthopterin Hydrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N5O2.H2O/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)9-2(12)1-8-4;/h1H,(H,9,12)(H3,7,8,10,11,13);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0549