Learn More
Xanthone, TRC
Código de producto. 30454861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454861 1 g 1 g
30450359 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX5001001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-47-1
Fórmula molecular C13 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 196.2
Sinónimo Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Dibenzo-γ-pyrone, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone
Nombre IUPAC xanten-9-ona
SMILES O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0524