Learn More
Xantona, Mikromol™
Description
Xantona
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Xanthone |
| CAS | 90-47-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Xanthone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H8 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone, Dibenzo-gamma-pyrone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | xanten-9-ona |
| Show More |