Learn More
MedChemExpress Xanthohumol
Código de producto. 16471618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471618 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471618 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN1067
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
MedChemExpress Xanthohumol is one of the principal flavonoids isolated from hops, the inhibitor of diacylglycerol acetyltransferase (DGAT), COX-1 and COX-2, and shows anti-cancer and anti-angiogenic activities. Xanthohumol also has antiviral activity against bovine viral diarrhea virus (BVDV), rhinovirus, HSV-1, HSV-2 and cytomegalovirus (CMV).
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 354.4 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 6754-58-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.6%
Solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (235.13 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo COX∣Acyltransferase∣Apoptosis∣HSV∣CMV∣Influenza Virus