Learn More
Xanthinol Nicotinato, TRC
Código de producto. 30451395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451395 10 mg -
30454213 1 mg 1 miligramo
30453233 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX49996010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 437-74-1
Fórmula molecular C13 H21 N5 O4 . C6 H5 N O2
Peso molecular (g/mol) 434.45
Sinónimo 3-Pyridinecarboxylic acid, compd. with 3,7-dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1) (9CI, ACI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-1,3-dimethyl-, mono-3-pyridinecarboxylate (salt) (9CI), Nicotinic acid, compd. with 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]theophylline (1:1) (8CI), Theophylline, 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, mononicotinate (salt) (8CI), Theophylline, 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, nicotinate (6CI), 7-[2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]theophylline nicotinate, 7-[2-Hydroxy-3-[N-(2-hydroxyethyl)-N-methylamino]propyl]-1,3-dimethylxanthine pyridine-3-carboxylate, 7-[2-Hydroxy-3-[N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-propyl]-theophylline nicotinate, 7-[3-(Methyl-2-hydroxyethylamino)-2-hydroxypropyl)]theophylline nicotinate, Angioamin, Angiomin, Complamex, Complamin, Complamin retard, Contamex, Landrina 300, NSC 113217, Sadamine, SK 331A, Stenalgil, Teonicol, Vedrin, Xanthinol niacinate, Xanthinol nicotinate, Xantinol nicotinate, Xavin
Nombre IUPAC 7-[2-hidroxi-3-[2-hidroxietil(metil)amino]propilo]-1,3-dimetilpurina-2,6-diona; Ácido piridina-3-carboxílico
SMILES CN(CCO)CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12.OC(=O)c3cccnc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthinol Nicotinate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21N5O4.C6H5NO2/c1-15(4-5-19)6-9(20)7-18-8-14-11-10(18)12(21)17(3)13(22)16(11)2;8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h8-9,19-20H,4-7H2,1-3H3;1-4H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1914