Learn More
Nicotinato de xantinol, LoGiCal
Descripción
Nicotinato de xantinol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xanthinol Nicotinate |
| CAS | 437-74-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Xanthinol Nicotinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H21 N5 O4 . C6 H5 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxylic acid, compd. with 3,7-dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione (1:1), Nicotinic acid, compd. with 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]theophylline (1:1) (8 CI), Theophylline, 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, nicotinate (6 CI), 1 H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-1,3-dimethyl-, mono-3-pyridinecarboxylate (salt) (9 CI), Theophylline, 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, mononicotinate (salt) (8 CI), SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H21N5O4.C6H5NO2/c1-15(4-5-19)6-9(20)7-18-8-14-11-10(18)12(21)17(3)13(22)16(11)2;8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h8-9,19-20 H,4-7H2,1-3H3;1-4 H,(H,8,9) |
| SMILES | CN(CCO)CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12.OC(=O)c3cccnc3 |
| Nombre IUPAC | ácido 7-[2-hidroxi-3-[2-hidroxietil(metil)amino]propil]-1,3-dimetilpurina-2,6-diona;piridina-3-carboxílico |
| Mostrar más |