Learn More
Xantina, TRC
Código de producto. 30452490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452490 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX4999501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthine
CAS 69-89-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H4 N4 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione','3,9-dihydro-, 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro- (9CI), Xanthine (8CI), 1H,3H,7H-Xanthine, 1H,3H,9H-Xanthine, 1H-Purine-2,6-diol, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurine, 2,6-Dioxopurine, 3,9-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydropurine-2,6-dione, 9H-Purine-2,6(1H,3H)-dione, Isoxanthine, NSC 14664, Pseudoxanthine, Purine-2,6(1H,3H)-dione, Xan, Xanthic oxide, Xanthin
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
Nombre IUPAC 3,7-dihidropurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 152.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0334
Porcentaje de pureza >95