Learn More
Xanthine, MedChemExpress
Código de producto. 16403459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16403459 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16403459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW017389
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Xanthine, a plant alkaloid found in tea, coffee, and cocoa, is a mild stimulant of the central nervous system. Xanthine also acts as an intermediate product on the pathway of purine degradation.
Xanthine, a plant alkaloid found in tea, coffee, and cocoa, is a mild stimulant of the central nervous system. Xanthine also acts as an intermediate product on the pathway of purine degradation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthine
CAS 69-89-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4N4O2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad 1M NaOH : 25 mg/mL (164.35 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (21.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1)NC2=C(N=CN2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 152.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.11
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation