Learn More
Xantina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498933 100 g 100 g
11488933 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11077.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Xanthine and xanthine oxidase system can be used to produce superoxide radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sistema de xantina y xantina oxidasa se puede utilizar para producir radicales de superóxido.
Solubilidad
Soluble en agua (0,067 g/l).
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-89-6
Fórmula molecular C5H4N4O2
Peso molecular (g/mol) 152.113
Número MDL MFCD00078453
Clave InChI LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
PubChem CID 1188
ChEBI CHEBI:17712
Nombre IUPAC 3,7-dihidropurina-2,6-diona
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthine
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 8733
Índice Merck 14,10059
Información de solubilidad Soluble in water(0.067g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.11
Porcentaje de pureza 99%