Learn More
Ácido xanteno-9-carboxílico, TRC
Código de producto. 30455498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455498 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30455498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX4999005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthanoic Acid
CAS 82-07-5
Fórmula molecular C14 H10 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Xanthene-9-carboxylic acid (6CI,7CI,8CI), 9-Carboxyxanthene, 9H-Xanthen-9-carboxylic acid, NSC 66208, Xanthanoic acid, Xanthenecarboxylic acid, Xanthine-9-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Nombre IUPAC ácido 9H-xanteno-9-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 226.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.063