Learn More
Ácido xanteno-9-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388395 5 g 5 g
11398395 25 g 25 g
11308405 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10384.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82-07-5 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
Transesterification of the ethyl ester of commercially available xanthene-9-carboxylic acid yeildits 3- quinuclidinyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La transesterificación del éster etílico del ácido xanteno-9-carboxílico comercializado da lugar al éster de 3-quinuclidinilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-07-5
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.231
Número MDL MFCD00005059
Clave InChI VSBFNCXKYIEYIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xanthene-9-carboxylic acid, xanthanoic acid, xanthenecarboxylic acid, 9-xanthenecarboxylic acid, unii-63a81f6a8v, xanthene-9-carboxylicacid, pubchem17697, maybridge1_006340, 9-xanthenylcarboxylic acid, chembl520
PubChem CID 65736
Nombre IUPAC ácido 9H-xanteno-9-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthene-9-carboxylic acid
Punto de fusión ∽217°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 174414
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 98%