Learn More
Éster 2-(dietilamino)etílico del ácido xanteno-9-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xanthene-9-carboxylic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester |
| CAS | 24539-72-8 |
| Fórmula molecular | C20H23NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester, NSC 108248, SC 920 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO3/c1-3-21(4-2)13-14-23-20(22)19-15-9-5-7-11-17(15)24-18-12-8-6-10-16(18)19/h5-12,19H,3-4,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9H-xanteno-9-carboxilato de 2-(dietilamino)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 325.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1678 |