Learn More
Xanteno-9-carboxamida, TRC
Código de producto. 30453783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453783 100 mg 100 miligramos
30453769 500 mg 500 miligramos
30451652 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX744003100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5813-90-1
Fórmula molecular C14H11NO2
Peso molecular (g/mol) 225.24
Nombre IUPAC 9H-xanteno-9-carboxamida
SMILES NC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthene-9-carboxamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO2/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H2,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.079