Learn More
Xanteno-9-carboxamida, TRC
Código de producto. 30453769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453769 500 mg 500 miligramos
30453783 100 mg 100 miligramos
30451652 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX744003500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5813-90-1
Fórmula molecular C14H11NO2
Peso molecular (g/mol) 225.24
Nombre IUPAC 9H-xanteno-9-carboxamida
SMILES NC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Specifications
Nombre del producto químico o material Xanthene-9-carboxamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO2/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H2,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.079