Learn More
Xanteno-9-carboxamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11458946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458946 25 g 25 g
11438946 1 g 1 g
11448946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17077.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5813-90-1
Fórmula molecular C14H11NO2
Peso molecular (g/mol) 225.247
Número MDL MFCD00173894
Clave InChI WEDLKOCAEPRSPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xanthene-9-carboxamide, 9-xanthene carbamide, xanthene-9-carboxylic acid amide, 9h-xanthene-9-carboxylic acid amide, xanthene carboxamide, 9-xanthencarboxamide, 9-xanthenecarboxamide, acmc-20aj9l, maybridge4_000665
PubChem CID 725576
Nombre IUPAC 9H-xanteno-9-carboxamida
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthene-9-carboxamide
Punto de fusión 244°C to 246°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.25
Porcentaje de pureza 98%