Learn More
Xanomeline oxalate, MedChemExpress
Código de producto. 16475668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475668 10 mg 10 miligramos
16428367 5 mg 5 miligramos
16421837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13410
MedChemExpress Xanomeline oxalate (LY246708 oxalate) is a potent and selective muscarinic receptor agonist (SMRA) and stimulates phosphoinositide hydrolysis in vivo. Xanomeline oxalate can be used for the research of Alzheimer’s disease.
Xanomeline oxalate (LY246708 oxalate) is a potent and selective muscarinic receptor agonist (SMRA) and stimulates phosphoinositide hydrolysis in vivo. Xanomeline oxalate can be used for the research of Alzheimer’s disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanomeline oxalate
Forma física Solid
CAS 141064-23-5
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25N3O5S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo LY246708 oxalate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC=C(C2=NSN=C2OCCCCCC)C1.O=C(O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 371.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.45
Porcentaje de pureza 96.26%