Learn More
Hemifumarato de Xamoterol, TRC
Código de producto. 30455296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455296 10 mg -
30455215 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX49980810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73210-73-8
Fórmula molecular 2(C16H25N3O5) . C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 339.39
Sinónimo 1-(4-Hydroxyphenoxy)-3-[2-(4-morpholinocarboxamido)ethylamino]-2-propanol Hemifumarate
Nombre IUPAC (E)-pero-2-ácido enedioico; N-[2-[[2-hidroxi-3-(4-hidroxifenoxi)propil]amino]etil]morfolina-4-carboxamida
SMILES OC(CNCCNC(=O)N1CCOCC1)COc2ccc(O)cc2.OC(CNCCNC(=O)N3CCOCC3)COc4ccc(O)cc4.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xamoterol Hemifumarate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C16H25N3O5.C4H4O4/c2*20-13-1-3-15(4-2-13)24-12-14(21)11-17-5-6-18-16(22)19-7-9-23-10-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-4,14,17,20-21H,5-12H2,(H,18,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 794.3698