Learn More
Tocris Bioscience™ Xamoterol hemifumarate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001153 10 mg 10 miligramos
18712714 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001153 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0950/10
Selective β1 partial agonist
β1-adrenoceptor-selective partial agonist (pA2 values are 7.4 - 7.8 and 5.2 - 6.2 at β1- and β2-adrenoceptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73210-73-8
Fórmula molecular C36H54N6O14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xamoterol hemifumarate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.43
Pureza >97%
Peso molecular 794.856