Learn More
uvex Tapones de protección auditiva xact-fit XL, azules, SNR 26 dB, embalaje transparente
Código de producto. 31903179 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pares por paquete:
50
Código de producto. Pares por paquete
31903179 50
1 options
Código de producto. 31903179 Proveedor uvex N.º de proveedor 2224031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    146.80€ / paquete de 1
    Ahorro 9.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tapones ovalados reutilizables para los oídos.
  • Estos innovadores tapones de protección auditiva se adaptan perfectamente al oído humano.
  • El diseño innovador del uvex xact-fit está perfectamente adaptado a la anatomía del canal auditivo.
  • Esto reduce notablemente la presión sobre el conducto auditivo, incluso cuando se usa durante largos periodos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tamaño XL
Pares por paquete 50
Reducción del ruido nominal (RRN) 26 dB
Corded Con cable
Plug Shape T contorneado
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Reutilizables
Metal Detectable Sí
Dieléctrico/a/s No