Learn More
uvex Tapones de protección auditiva xact-fit XL, azules, SNR 26 dB, con envase de cal
Código de producto. 31903176 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pares por paquete:
50
Código de producto. Pares por paquete
31903176 50
1 options
Código de producto. 31903176 Proveedor uvex N.º de proveedor 2224032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    153.28€ / paquete de 1
    Ahorro 9.72€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Tapones ovalados reutilizables para los oídos.
  • Estos innovadores tapones de protección auditiva se adaptan perfectamente al oído humano.
  • El diseño innovador del uvex xact-fit está perfectamente adaptado a la anatomía del canal auditivo.
  • Esto reduce notablemente la presión sobre el conducto auditivo, incluso cuando se usa durante largos periodos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Pares por paquete 50
Reducción del ruido nominal (RRN) 26 dB
Corded Con cable
Plug Shape T contorneado
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Uso limitado
Metal Detectable Sí
Dieléctrico/a/s Sí