Learn More
uvex Tapones de protección auditiva xact-fit multi XL, gris/transparente, SNR 26 dB, Mini-box
Código de producto. 31903215 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pares por paquete:
50
Código de producto. Pares por paquete
31903215 50
1 options
Código de producto. 31903215 Proveedor uvex N.º de proveedor 2224033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    95.12€ / paquete de 1
    Ahorro 5.88€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Tapones ovalados reutilizables para los oídos.
  • Estos innovadores tapones de protección auditiva se adaptan perfectamente al oído humano.
  • El diseño innovador del uvex xact-fit está perfectamente adaptado a la anatomía del canal auditivo.
  • Esto reduce notablemente la presión sobre el conducto auditivo, incluso cuando se usa durante largos periodos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Pares por paquete 50
Reducción del ruido nominal (RRN) 26 dB
Corded Con cable
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Tapones para los oídos con cordones
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Dieléctrico/a/s No