Learn More
Tocris Bioscience™ XAC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18034972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18034972 10 mg 10 miligramos
18015422 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18034972 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3200/10
Adenosine receptor antagonist
Adenosine receptor antagonist (IC50 values are 1.8 and 114 nM at A1 and A2 receptors respectively). Attenuates adenosine-induced vasodilation and exhibits proconvulsant activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1962928-23-9
Fórmula molecular C21H30Cl2N6O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XAC
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.95
Pureza >98%
Peso molecular 501.41